Documentos Principais
730424
Sigma-Aldrich
N-Butylphthalimide
97%
Sinônimo(s):
2-Butyl-1H-isoindole-1,3(2H)-dione
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H13NO2
Número CAS:
Peso molecular:
203.24
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
32-36 °C
grupo funcional
imide
cadeia de caracteres SMILES
CCCCN1C(=O)c2ccccc2C1=O
InChI
1S/C12H13NO2/c1-2-3-8-13-11(14)9-6-4-5-7-10(9)12(13)15/h4-7H,2-3,8H2,1H3
chave InChI
DLKDEVCJRCPTLN-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)