Documentos Principais
728519
Sigma-Aldrich
3-(1-Piperazinyl)-1,2-benzisothiazole
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
3-Piperazin-1-yl-benzo[d]isothiazole
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C11H13N3S
Número CAS:
Peso molecular:
219.31
Beilstein:
4253627
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
crystals
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
C1CN(CCN1)c2nsc3ccccc23
InChI
1S/C11H13N3S/c1-2-4-10-9(3-1)11(13-15-10)14-7-5-12-6-8-14/h1-4,12H,5-8H2
chave InChI
KRDOFMHJLWKXIU-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Skull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)