709387
Cyanamide-13C,15N2
98 atom % 15N, 99 atom % 13C, 98% (CP), anhydrous (stabilized with 0.1% acetic acid)
Sinônimo(s):
Carbodiimide-13C,15N2, Hydrogen cyanamide-13C,15N2
About This Item
Produtos recomendados
grau
anhydrous (stabilized with 0.1% acetic acid)
pureza isotópica
99 atom % 13C
98 atom % 15N
Ensaio
98% (CP)
forma
powder
pf
45-46 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[15NH2][13C]#[15N]
InChI
1S/CH2N2/c2-1-3/h2H2/i1+1,2+1,3+1
chave InChI
XZMCDFZZKTWFGF-VMIGTVKRSA-N
Embalagem
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)