Documentos Principais
607592
Sigma-Aldrich
Cyanamide-13C,15N2 solution
50 wt. % in H2O, 99 atom % 13C, 98 atom % 15N
About This Item
Fórmula linear:
H215N13C15N
Peso molecular:
45.02
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352111
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
99 atom % 13C
98 atom % 15N
concentração
50 wt. % in H2O
alteração de massa
M+3
cadeia de caracteres SMILES
[15NH2][13C]#[15N]
InChI
1S/CH2N2/c2-1-3/h2H2/i1+1,2+1,3+1
chave InChI
XZMCDFZZKTWFGF-VMIGTVKRSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)