Documentos Principais
710792
Sigma-Aldrich
18-Hydroxycorticosterone-9,11,12,12-d4
≥98 atom % D, ≥95% (CP)
Sinônimo(s):
4-Pregnene-11ß,18,21-triol-3,20-dione-d4
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C21D4H26O5
Número CAS:
Peso molecular:
366.48
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352211
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
pureza isotópica
≥98 atom % D
Ensaio
≥95% (CP)
Formulário
powder
técnica(s)
mass spectrometry (MS): suitable
alteração de massa
M+4
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[2H]C1([2H])[C@]([2H])(O)[C@@]2([2H])[C@@H](CCC3=CC(=O)CC[C@]23C)[C@@H]4CC[C@H](C(=O)CO)[C@@]14CO
InChI
1S/C21H30O5/c1-20-7-6-13(24)8-12(20)2-3-14-15-4-5-16(18(26)10-22)21(15,11-23)9-17(25)19(14)20/h8,14-17,19,22-23,25H,2-7,9-11H2,1H3/t14-,15-,16+,17-,19+,20-,21+/m0/s1/i9D2,17D,19D
chave InChI
HFSXHZZDNDGLQN-NREATFFYSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
To best serve customer requests, each order is packaged and shipped on demand approximately 2 weeks after receipt of an order. If you have questions regarding availability and price, please contact the Stable Isotope Customer Service Group at 937-859-1808 (1-800-448-9760 for US & Canada) or email us at isosales@sial.com.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)