Documentos Principais
607606
Sigma-Aldrich
Cyanamide-13C,15N2
99 atom % 13C, 98 atom % 15N, 50 wt. % in H2O, pH 4-4.5 ( wt. % oxygen in phosphoric acid)
Sinônimo(s):
Cyanamide-13C,15N2
About This Item
Fórmula linear:
H215N13C15N
Peso molecular:
45.02
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352111
pureza isotópica
99 atom % 13C
98 atom % 15N
concentração
50 wt. % in H2O
pH
4-4.5 ( wt. % oxygen in phosphoric acid)
cadeia de caracteres SMILES
[15NH2][13C]#[15N]
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)