Documentos Principais
709115
Sigma-Aldrich
3-Fluoro-2-methylphenyl isocyanate
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H6FNO
Número CAS:
Peso molecular:
151.14
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.518
densidade
1.164 g/mL at 25 °C
grupo funcional
fluoro
isocyanate
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Cc1c(F)cccc1N=C=O
InChI
1S/C8H6FNO/c1-6-7(9)3-2-4-8(6)10-5-11/h2-4H,1H3
chave InChI
OXJRWBPYWYAGNW-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
160.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
71.1 °C
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)