Documentos Principais
159352
Sigma-Aldrich
2-Fluorophenyl isocyanate
97%
About This Item
Fórmula linear:
FC6H4NCO
Número CAS:
Peso molecular:
137.11
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
97%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.5144 (lit.)
densidade
1.222 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
fluoro
isocyanate
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Fc1ccccc1N=C=O
InChI
1S/C7H4FNO/c8-6-3-1-2-4-7(6)9-5-10/h1-4H
chave InChI
VZNCSZQPNIEEMN-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
2-Fluorophenyl isocyanate is the main component of essential oil from Rhododendron thymifolium Maxim. Molecular geometry of 2-fluorophenyl isocyanate has been investigated by microwave spectroscopy and nuclear magnetic resonance spectroscopy.
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
123.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
51 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Microwave spectroscopy and nuclear magnetic resonance study of the molecular geometry of 2-fluorophenylisocyanate.
Masson MA, et al.
Journal of Molecular Structure, 68, 307-314 (1980)
Studies on the Essential Constituent of Rhododendron thymifolium Maxim.
Ji Z, et al.
Acta Horticulturae Sinica, 29(4), 386-388 (2002)