70863
1-Butyl-2,3-dimethylimidazolium tetrafluoroborate
≥97.0%
Sinônimo(s):
[BDMIM][BF4]
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥97.0%
Formulário
liquid
Impurezas
≤1% water
pf
37 °C
37 °C
densidade
1.198 g/mL at 20 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
F[B-](F)(F)F.CCCCn1cc[n+](C)c1C
InChI
1S/C9H17N2.BF4/c1-4-5-6-11-8-7-10(3)9(11)2;2-1(3,4)5/h7-8H,4-6H2,1-3H3;/q+1;-1
chave InChI
VCAIYEJBOWHUGP-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Task-Specific Ionic Liquids (TSILs) for the selective liquid/liquid extraction of heavy metals from aqueous systems were first published by Robin D. Rogers et al. in the year 2001.