Documentos Principais
708186
Sigma-Aldrich
α,α-Difluorophenylacetic acid
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H6F2O2
Número CAS:
Peso molecular:
172.13
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
65-75 °C
grupo funcional
carboxylic acid
fluoro
phenyl
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)C(F)(F)c1ccccc1
InChI
1S/C8H6F2O2/c9-8(10,7(11)12)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H,11,12)
chave InChI
PFKSLFZFBCIJOI-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)