Key Documents
264474
Sigma-Aldrich
2,4-Difluorophenylacetic acid
97%
About This Item
Fórmula linear:
F2C6H3CH2CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
172.13
Beilstein:
3649727
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
97%
forma
solid
pf
115-118 °C (lit.)
grupo funcional
carboxylic acid
fluoro
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)Cc1ccc(F)cc1F
InChI
1S/C8H6F2O2/c9-6-2-1-5(3-8(11)12)7(10)4-6/h1-2,4H,3H2,(H,11,12)
chave InChI
QPKZIGHNRLZBCL-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
2,4-Difluorophenylacetic acid has been used in the synthesis of nonpolar peptide nucleic acid monomers containing fluoroaromatics (F-PNA).
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Synthesis of nonpolar peptide nucleic acid monomers containing fluoroaromatics.
Shibata N, et al.
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 14, 1605-1611 (2001)