Documentos Principais
703028
Sigma-Aldrich
1,3-Bis(dicyclohexylphosphino)propane bis(tetrafluoroborate)
97%
Sinônimo(s):
dcpp
About This Item
Fórmula linear:
C27H50P2 · 2HBF4
Número CAS:
Peso molecular:
612.26
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
97%
Formulário
powder
adequação da reação
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
pf
178-183 °C
grupo funcional
phosphine
cadeia de caracteres SMILES
F[B-](F)(F)F.F[B-](F)(F)F.C1CCC(CC1)[PH+](CCC[PH+](C2CCCCC2)C3CCCCC3)C4CCCCC4
InChI
1S/C27H50P2.2BF4/c1-5-14-24(15-6-1)28(25-16-7-2-8-17-25)22-13-23-29(26-18-9-3-10-19-26)27-20-11-4-12-21-27;2*2-1(3,4)5/h24-27H,1-23H2;;/q;2*-1/p+2
chave InChI
XJZAIJGNZUQTAM-UHFFFAOYSA-P
Categorias relacionadas
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)