Documentos Principais
440418
Sigma-Aldrich
1,3-Bis(dicyclohexylphosphino)propane
95%
Sinônimo(s):
1,3-Bis(dicyclohexylphosphanyl)propane
About This Item
Fórmula linear:
(C6H11)2P(CH2)3P(C6H11)2
Número CAS:
Peso molecular:
436.63
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352001
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
95%
Formulário
viscous liquid
adequação da reação
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
índice de refração
n20/D 1.554 (lit.)
p.e.
>350 °C (lit.)
densidade
1.05 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
phosphine
cadeia de caracteres SMILES
C1CCC(CC1)P(CCCP(C2CCCCC2)C3CCCCC3)C4CCCCC4
InChI
1S/C27H50P2/c1-5-14-24(15-6-1)28(25-16-7-2-8-17-25)22-13-23-29(26-18-9-3-10-19-26)27-20-11-4-12-21-27/h24-27H,1-23H2
chave InChI
RSJBEKXKEUQLER-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
1,3-Bis(dicyclohexylphosphino)propane is a versatile compound that serves as a ligand in organometallic chemistry.
Aplicação
1,3-Bis(dicyclohexylphosphino)propane is used as a ligand in the:
  • Synthesis of gold clusters.
  • Palladium-catalyzed decarboxylative coupling reaction.
Características e benefícios
The bulky nature of 1,3-Bis(dicyclohexylphosphino)propane provides steric hindrance to prevent unwanted side reactions, leading to higher yields and selectivity.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Transition-metal-catalyzed C--H alkylation using alkenes
Dong Z, et al.
Chemical Reviews, 117(13), 9333-9403 (2017)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
440418-1G4061838098153
440418-250MG
440418-5G