436437
Bis(dicyclohexylphosphino)methane
95%
Sinônimo(s):
Methylenebis(dicyclohexylphosphine)
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
95%
Formulário
solid
adequação da reação
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
pf
95-102 °C (lit.)
grupo funcional
phosphine
cadeia de caracteres SMILES
C1CCC(CC1)P(CP(C2CCCCC2)C3CCCCC3)C4CCCCC4
InChI
1S/C25H46P2/c1-5-13-22(14-6-1)26(23-15-7-2-8-16-23)21-27(24-17-9-3-10-18-24)25-19-11-4-12-20-25/h22-25H,1-21H2
chave InChI
OWFLJHJHQKHZJR-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- Ru/phosphine catalyzed anti-Markovnikov addition reactions
- Regioselective Suzuki coupling reactions
- Ru/phosphine catalyzed homogeneous hydrogenation reactons
- Mediated cross-coupling reactions
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?