Documentos Principais
700045
Sigma-Aldrich
(2-Butenyl)chloropalladium dimer
≥97%
Sinônimo(s):
Bis[(1,2,3-η)-2-buten-1-yl]di-μ-chlorodi-palladiumdi-π-crotylpalladium chloride, Di-π-Crotylpalladium chloride, Di-2-butenyldipalladium dichloride, Dichlorobis(1-methylallyl)dipalladium
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H14Cl2Pd2
Número CAS:
Peso molecular:
393.94
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161600
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥97%
Formulário
powder
adequação da reação
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Cross Couplings
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
pf
133-140 °C
cadeia de caracteres SMILES
C\C=C\C[Pd]Cl.C\C=C\C[Pd]Cl
InChI
1S/2C4H7.2ClH.2Pd/c2*1-3-4-2;;;;/h2*3-4H,1H2,2H3;2*1H;;/q;;;;2*+1/p-2/b2*4-3+;;;;
chave InChI
NTFUUQYNUUTALG-HYTOEPEZSA-L
Aplicação
Catalyst for:
  • Enantioselective elimination of palladium hydride
  • Non-covalent anchoring of catalysts to silica supports
  • Allylations of cyanoacetates
  • Enantioselective nucleophilic substitutions
Reactant for:
  • Allylic alkylation reactions
  • Preparation of phosphane-functionalized carbosilane dendrimers
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)