Documentos Principais
717533
Sigma-Aldrich
Chloro(1,5-cyclooctadiene)methylpalladium(II)
97%
Sinônimo(s):
(COD)PdMeCl
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H15ClPd
Número CAS:
Peso molecular:
265.09
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161600
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
97%
Formulário
solid
adequação da reação
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Cross Couplings
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
pf
124-129 °C
cadeia de caracteres SMILES
C[Pd]Cl.C1CC=CCCC=C1
InChI
1S/C8H12.CH3.ClH.Pd/c1-2-4-6-8-7-5-3-1;;;/h1-2,7-8H,3-6H2;1H3;1H;/q;;;+1/p-1/b2-1-,8-7-;;;
chave InChI
PPNGAOYQLFBHIK-PHFPKPIQSA-M
Aplicação
Catalyst for:
  • Addition polymerization reactions
  • Double carbonylation
  • Cyclization
  • Cyclometalation
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
206.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
97 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)