Documentos Principais
695696
Sigma-Aldrich
2-Hydroxybenzaldehyde phenylhydrazone
97%
Sinônimo(s):
Salicylic aldehyde phenylhydrazone
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C13H12N2O
Número CAS:
Peso molecular:
212.25
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
140-145 °C
cadeia de caracteres SMILES
Oc1ccccc1\C=N\Nc2ccccc2
InChI
1S/C13H12N2O/c16-13-9-5-4-6-11(13)10-14-15-12-7-2-1-3-8-12/h1-10,15-16H/b14-10+
chave InChI
SERARPRVBWDEBA-GXDHUFHOSA-N
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)