Documentos Principais
689327
Sigma-Aldrich
Titration solution for quantitative analysis of butyllithium
2-propanol solution in toluene with 0.2% 1,10-phenanthroline
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H8N2
Peso molecular:
180.21
Código UNSPSC:
12352103
forma
liquid
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
composição
2-propanol, 1.0 M
Impurezas
≤0.04% water
Aplicação
2-propanol solution in toluene with 0.2% 1,10-phenanthroline can be used as a titration solution to obtain the accurate concentration of the butyllithium reagent in the solution.
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
41.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
5 °C
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
?-and ??-Lithiation-Electrophile Trapping of N-Thiopivaloyl and N-tert-Butoxythiocarbonyl ?-Substituted Azetidines: Rationalization of the Regiodivergence Using NMR and Computation
Jackson KE, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 80, 9838-9846 (2015)