Documentos Principais
687839
Sigma-Aldrich
3-Nitro-4-hydroxyphenyl-13C6 acetic acid
99 atom % 13C, 97% (CP)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
13C6C2H7NO5
Peso molecular:
203.10
Código UNSPSC:
12352106
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
99 atom % 13C
Ensaio
97% (CP)
Formulário
liquid
pf
146-148 °C
alteração de massa
M+6
cadeia de caracteres SMILES
O[13C]1=[13C][13C]=[13C](CC(O)=O)[13C]=[13C]1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H4NO5/c10-7-2-1-5(4-8(11)12)3-6(7)9(13)14/h10H,4H2,(H,11,12)/i1+1,2+1,3+1,5+1,6+1,7+1
chave InChI
COVPALHZVMEROO-JTZKEMBVSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Resp. Sens. 1
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)