Documentos Principais
652296
Sigma-Aldrich
3-Nitro-L-tyrosine-13C9
98 atom % 13C, 97% (CP)
About This Item
Fórmula linear:
O2N13C6H3-4-(OH)13CH213CH(NH2)13CO2H
Peso molecular:
235.12
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
98 atom % 13C
Ensaio
97% (CP)
Formulário
solid
técnica(s)
mass spectrometry (MS): suitable
pf
233-235 °C (dec.) (lit.)
alteração de massa
M+9
cadeia de caracteres SMILES
N[13C@@H]([13CH2][13c]1[13cH][13cH][13c](O)[13c]([13cH]1)[N+]([O-])=O)[13C](O)=O
InChI
1S/C9H10N2O5/c10-6(9(13)14)3-5-1-2-8(12)7(4-5)11(15)16/h1-2,4,6,12H,3,10H2,(H,13,14)/t6-/m0/s1/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1,7+1,8+1,9+1
chave InChI
FBTSQILOGYXGMD-XLMAGZSMSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)