About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H9Cl
Número CAS:
Peso molecular:
140.61
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Produtos recomendados
Ensaio
97%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.518
densidade
1.045 g/mL at 25 °C
grupo funcional
chloro
cadeia de caracteres SMILES
CCc1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C8H9Cl/c1-2-7-3-5-8(9)6-4-7/h3-6H,2H2,1H3
chave InChI
GPOFSFLJOIAMSA-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
140.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
60 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?