680184
(S)-3,3′-Bis(triphenylsilyl)-1,1′-binaphthyl-2,2′-diyl hydrogenphosphate
96%
Sinônimo(s):
(11bS)-4-Hydroxy-2,6-bis(triphenylsilyl)dinaphtho-[2,1-d1′,2′f]-[1,3,2]-dioxaphosphepin 4-oxide, MacMillan TiPSY catalyst
Ensaio
96%
Formulário
solid
atividade óptica
[α]22/D +210°, c = 1 in chloroform
pf
188-193 °C
grupo funcional
phosphate
cadeia de caracteres SMILES
OP1(=O)Oc2c(cc3ccccc3c2-c4c(O1)c(cc5ccccc45)[Si](c6ccccc6)(c7ccccc7)c8ccccc8)[Si](c9ccccc9)(c%10ccccc%10)c%11ccccc%11
InChI
1S/C56H41O4PSi2/c57-61(58)59-55-51(62(43-25-7-1-8-26-43,44-27-9-2-10-28-44)45-29-11-3-12-30-45)39-41-23-19-21-37-49(41)53(55)54-50-38-22-20-24-42(50)40-52(56(54)60-61)63(46-31-13-4-14-32-46,47-33-15-5-16-34-47)48-35-17-6-18-36-48/h1-40H,(H,57,58)
chave InChI
BDQOCXQVIFQJRK-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
- In the synthesis of 1,3-dioxolochroman skeletons by reacting 3-methyl-2-vinylindoles with ortho-quinone methides.
- In the exo-selective cyclization of mupirocin methyl ester.
- In the kinetic resolution of cyclic aliphatic syn-1,3-diols, which are used as valuable building blocks.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)