Documentos Principais
464384
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-2-Hydroxy-4-(2-methoxyphenyl)-5,5-dimethyl-1,3,2-dioxaphosphorinane 2-oxide
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H17O5P
Número CAS:
Peso molecular:
272.23
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
97%
atividade óptica
[α]22/D −59°, c = 1 in methanol
pf
194-196 °C (lit.)
grupo funcional
phosphate
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
COc1ccccc1[C@H]2OP(O)(=O)OCC2(C)C
InChI
1S/C12H17O5P/c1-12(2)8-16-18(13,14)17-11(12)9-6-4-5-7-10(9)15-3/h4-7,11H,8H2,1-3H3,(H,13,14)/t11-/m1/s1
chave InChI
HNFXKRNIAWHFJN-LLVKDONJSA-N
Aplicação
Chiral phosphoric acid used for the resolution of amines, amino acids, and amino alcohols.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
ten Hoeve, W., and Wynberg, H.
The Journal of Organic Chemistry, 50, 4508-4508 (1985)
ten Hoeve, W. and Wynberg, H.
Synthetic Communications, 24, 899-899 (1994)
A.D. van der Maest et al.
Rec. Trav. Chim., 109, 523-523 (1990)