Ensaio
99%
Formulário
solid
pf
48-52 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
SCCCCCCCCCCCCCCCCS
InChI
1S/C16H34S2/c17-15-13-11-9-7-5-3-1-2-4-6-8-10-12-14-16-18/h17-18H,1-16H2
chave InChI
JSRUFBZERGYUAT-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
>230.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
> 110 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Artigos
Inorganic nanomaterials are tunable by size, shape, structure, and/or composition. Advances in the synthesis of well-defined nanomaterials have enabled control over their unique optical, electronic, and chemical properties stimulating tremendous interest across a wide range of disciplines. This article illuminates some of the recent research advances of inorganic nanoparticles (NPs) in optoelectronics applications.