Documentos Principais
674281
Sigma-Aldrich
1,11-Undecanedithiol
99%
About This Item
Fórmula linear:
HSCH2(CH2)9CH2SH
Número CAS:
Peso molecular:
220.44
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensaio
99%
índice de refração
n20/D 1.4983
densidade
0.9333 g/mL at 25 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
SCCCCCCCCCCCS
InChI
1S/C11H24S2/c12-10-8-6-4-2-1-3-5-7-9-11-13/h12-13H,1-11H2
chave InChI
ODMTYGIDMVZUER-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
>230.0 °F - open cup
Ponto de fulgor (°C)
> 110 °C - open cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3
Zuoti Xie et al.
ACS nano, 11(1), 569-578 (2016-12-10)
The transport properties of molecular junctions based on alkanedithiols with three different methylene chain lengths were compared with junctions based on similar chains wherein every third -CH
Artigos
Inorganic nanomaterials are tunable by size, shape, structure, and/or composition. Advances in the synthesis of well-defined nanomaterials have enabled control over their unique optical, electronic, and chemical properties stimulating tremendous interest across a wide range of disciplines. This article illuminates some of the recent research advances of inorganic nanoparticles (NPs) in optoelectronics applications.