Documentos Principais
667706
Sigma-Aldrich
2-(Bromomethyl)benzyl alcohol
95%
Sinônimo(s):
2-(Bromomethyl)benzenemethanol, 2-Hydroxymethylbenzylbromide
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H9BrO
Número CAS:
Peso molecular:
201.06
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
95%
Formulário
solid
Impurezas
1-3% (2-((2-Bromomethyl)benzyloxy)methyl)phenyl)methanol
1-3% 1,2-Bis(bromomethyl)benzene
pf
66-68 °C
grupo funcional
bromo
hydroxyl
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OCc1ccccc1CBr
InChI
1S/C8H9BrO/c9-5-7-3-1-2-4-8(7)6-10/h1-4,10H,5-6H2
chave InChI
JDBQNNKIOFSPOA-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)