Documentos Principais
665029
Sigma-Aldrich
1-(1-Adamantyl)-3-(2,4,6-trimethylphenyl)imidazolinium chloride
Sinônimo(s):
1-(1-Adamantyl)-3-(2,4,6-trimethylphenyl)-4,5-dihydroimidazolium chloride
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C22H31ClN2
Número CAS:
Peso molecular:
358.95
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Formulário
solid
adequação da reação
reagent type: catalyst
reaction type: Ring-Opening Polymerization
pf
263-280 °C
cadeia de caracteres SMILES
[Cl-].Cc1cc(C)c(N2CC[N+](=C2)C34CC5CC(CC(C5)C3)C4)c(C)c1
InChI
1S/C22H31N2.ClH/c1-15-6-16(2)21(17(3)7-15)23-4-5-24(14-23)22-11-18-8-19(12-22)10-20(9-18)13-22;/h6-7,14,18-20H,4-5,8-13H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1/t18-,19+,20-,22-;
chave InChI
MJOMRTQWLPXDJQ-ZFCGJYDVSA-M
Aplicação
Reactant for:
  • Preparation of chelated ruthenium alkoxybenzylidene imidazolidene carbene pivalate catalysts for Z-selective olefin metathesis
  • Use in ring-opening metathesis polymerization and ring-closing metathesis reactions via Grubbs catalyst mediated reactions
  • Preparation of adamantyl-substituted N-heterocyclic carbene ligands in second-generation Grubbs-type iridium metathesis catalysis
Informações legais
Sold under license from Kanata Chemical Technologies Inc. for research purposes only.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Artigos
Sigma-Aldrich presents an article concerning NHC-based Pd catalysts and ligands for C–C bond formation at sigma-Aldrich.com.