663883
Potassium hydrogenfluoride solution
3.0 M in H2O
Sinônimo(s):
Potassium acid bifluoride solution, Potassium acid fluoride solution, Potassium bifluoride, Potassium fluoride hydrofluoride solution, Potassium hydrogen difluoride, Potassium monohydrogen difluoride solution
About This Item
Produtos recomendados
grau
for analytical purposes
concentração
3.0 M in H2O
densidade
1.136 g/mL at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
F.[F-].[K+]
InChI
1S/2FH.K/h2*1H;/q;;+1/p-1
chave InChI
VBKNTGMWIPUCRF-UHFFFAOYSA-M
Aplicação
- Development of 18F-labeled trifluoroboroaryl-functionalized PAMAM dendron/biotin conjugates for targeting of HER-2 expressing cancer cells pretreated with avidin-conjugated antibody
- Preparation of tetrabutylammonium trifluoroborates
- Used as a nucleophile for charge delocalization and enhanced acidity in tricationic superelectrophiles
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?