662984
Potassium cyclopropyltrifluoroborate
≥99%
Ensaio
≥99%
Formulário
powder
pf
348-350 °C
cadeia de caracteres SMILES
[K+].F[B-](F)(F)C1CC1
InChI
1S/C3H5BF3.K/c5-4(6,7)3-1-2-3;/h3H,1-2H2;/q-1;+1
chave InChI
CFMLURFHOSOXRC-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
Organotrifluoroborates as versatile and stable boronic acid surrogates.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Repr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
These bench stable Potassium Organotrifluoroborates are useful for Suzuki-Miyaura cross-coupling reactions and have also been used for a variety of other C-C bond forming reactions. Importantly, these reagents are compatible with a wide range of functional groups and are stable to many commonly used and harsh reaction conditions.