Documentos Principais
738476
Sigma-Aldrich
Potassium cyclobutyltrifluoroborate
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C4H7BF3K
Número CAS:
Peso molecular:
162.00
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
94-100 °C
cadeia de caracteres SMILES
[K+].F[B-](F)(F)C1CCC1
InChI
1S/C4H7BF3.K/c6-5(7,8)4-2-1-3-4;/h4H,1-3H2;/q-1;+1
chave InChI
GZQJPWKFEMYYOO-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)