Key Documents
715212
Sigma-Aldrich
Potassium ethyltrifluoroborate
95%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C2H5BF3K
Número CAS:
Peso molecular:
135.97
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
95%
forma
solid
pf
80-84 °C
cadeia de caracteres SMILES
[K+].CC[B-](F)(F)F
InChI
1S/C2H5BF3.K/c1-2-3(4,5)6;/h2H2,1H3;/q-1;+1
chave InChI
GIIPADVFWNGSKY-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
Potassium ethyltrifluoroborate can be used as a substrate in Suzuki–Miyaura coupling reaction with alkenyl bromides to produce alkene derivatives.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Gary A Molander et al.
Tetrahedron, 63(3), 768-775 (2008-01-16)
The Suzuki-Miyaura-type cross-coupling reaction of potassium alkyltrifluoroborates with various alkenyl bromides in the presence of 10 mol % of PdCl(2)(dppf)·CH(2)Cl(2) and 3.0 equiv of Cs(2)CO(3) in aqueous toluene at 80 °C provided the desired compounds in 49-95% yields. A variety