Documentos Principais
659274
Sigma-Aldrich
Potassium allyltrifluoroborate
95%
Sinônimo(s):
Potassium trifluoro(prop-2-enyl)borate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C3H5BF3K
Número CAS:
Peso molecular:
147.98
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
95%
Formulário
solid
pf
>300 °C
cadeia de caracteres SMILES
[K+].F[B-](F)(F)CC=C
InChI
1S/C3H5BF3.K/c1-2-3-4(5,6)7;/h2H,1,3H2;/q-1;+1
chave InChI
TVPZAMJXLCDMIT-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
Organotrifluoroborate involved in:
  • Catalytic allylboration
  • Stereoselective nucleophilic addition
  • Pd-catalyzed heterocyclizations
  • Oxidation reactions and Oxidative Mannich reactions
  • Cross-coupling reactions
Organotrifluoroborates as versatile and stable boronic acid surrogates.
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Artigos
These bench stable Potassium Organotrifluoroborates are useful for Suzuki-Miyaura cross-coupling reactions and have also been used for a variety of other C-C bond forming reactions. Importantly, these reagents are compatible with a wide range of functional groups and are stable to many commonly used and harsh reaction conditions.