750271
Potassium trans-1-propenyltrifluoroborate
97%
Sinônimo(s):
Potassium (E)-trifluoro(1-propenyl)borate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C3H5BF3K
Número CAS:
Peso molecular:
147.98
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Produtos recomendados
Nível de qualidade
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
81-85 °C
cadeia de caracteres SMILES
[K+].C\C=C\[B-](F)(F)F
InChI
1S/C3H5BF3.K/c1-2-3-4(5,6)7;/h2-3H,1H3;/q-1;+1/b3-2+;
chave InChI
RLDWVFWDURMTAV-SQQVDAMQSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
Potassium trans-1-propenyltrifluoroborate can be used:
- As a substrate in the cross-coupling reactions with 2-(chloromethyl)-2,1-borazaronaphthalenes to yield allyl borazaronaphthalenes using a palladium catalyst.
- In the synthesis of anethole dithiolethione-NH2 (ADT-NH2), which in turn is used to prepare a drug-H2S delivery system.
- To prepare methyl (E)-2,2-dimethyl-5-(propen-1-yl)-4H-benzo[d][1,3]dioxine-7-carboxylate, a key intermediate for the synthesis of the alkaloid ampullosine.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Accessing 2-(Hetero) arylmethyl-,-allyl-, and-propargyl-2, 1-borazaronaphthalenes: Palladium-Catalyzed Cross-Couplings of 2-(Chloromethyl)-2, 1-borazaronaphthalenes
Molander GA, et al.
Organic Letters, 16(22), 6024-6027 (2014)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
750271-1G | 4061826645819 |
750271-5G | 4061833331842 |