655325
Tri-tert-butylphosphine solution
1.0 M in toluene
Sinônimo(s):
P(t-Bu)3, P(t-Bu)3
About This Item
Produtos recomendados
Nível de qualidade
adequação da reação
reagent type: ligand
reaction type: Addition Reactions
reagent type: ligand
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reagent type: ligand
reaction type: Heck Reaction
reagent type: ligand
reaction type: Negishi Coupling
reagent type: ligand
reaction type: Sonogashira Coupling
reagent type: ligand
reaction type: Stille Coupling
reagent type: ligand
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
concentração
1.0 M in toluene
densidade
0.861 g/mL at 25 °C
grupo funcional
phosphine
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)P(C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C12H27P/c1-10(2,3)13(11(4,5)6)12(7,8)9/h1-9H3
chave InChI
BWHDROKFUHTORW-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
- Heck Reactions
- Negishi cross-coupling
- Stille reactions
- Sonogashira reactions
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system, Respiratory system
Código de classe de armazenamento
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
39.9 °F
Ponto de fulgor (°C)
4.4 °C
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
655325-50ML | 4061838128577 |
655325-10ML | 4061838128560 |
655325-25ML | 4061837768125 |