Key Documents
901441
Sigma-Aldrich
Tri-tert-butylphosphine solution
1.0 M in 2-methyltetrahydrofuran
Sinônimo(s):
P(t-Bu)3
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H27P
Número CAS:
Peso molecular:
202.32
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352128
NACRES:
NA.22
forma
liquid
Nível de qualidade
adequação da reação
reagent type: ligand
reaction type: Addition Reactions
reagent type: ligand
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reagent type: ligand
reaction type: Heck Reaction
reagent type: ligand
reaction type: Negishi Coupling
reagent type: ligand
reaction type: Sonogashira Coupling
reagent type: ligand
reaction type: Stille Coupling
reagent type: ligand
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
concentração
1.0 M in 2-methyltetrahydrofuran
densidade
0.853 g/mL
grupo funcional
phosphine
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)P(C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C12H27P/c1-10(2,3)13(11(4,5)6)12(7,8)9/h1-9H3
chave InChI
BWHDROKFUHTORW-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
Valuable ligand for several coupling reactions. This product is offered as a solution in 2-methyltetrahydrofuran for more convenient handling.
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Pyr. Liq. 1 - Skin Corr. 1B
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
6.8 °F
Ponto de fulgor (°C)
-14 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)