Documentos Principais
M15001
Sigma-Aldrich
4-Methoxy-2-methylaniline
98%
Sinônimo(s):
2-Methyl-p-anisidine, m-Cresidine
About This Item
Fórmula linear:
CH3OC6H3(CH3)NH2
Número CAS:
Peso molecular:
137.18
Beilstein:
774727
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
98%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.565 (lit.)
p.e.
248-249 °C (lit.)
pf
13-14 °C (lit.)
densidade
1.065 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
COc1ccc(N)c(C)c1
InChI
1S/C8H11NO/c1-6-5-7(10-2)3-4-8(6)9/h3-5H,9H2,1-2H3
chave InChI
CDGNLUSBENXDGG-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
228.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
109 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
meta- and para-Cresidine.
IARC monographs on the evaluation of the carcinogenic risk of chemicals to humans, 27, 91-101 (1982-04-01)