Key Documents
651990
Sigma-Aldrich
4-Chlorophenethyl bromide
97%
Sinônimo(s):
1-Chloro-4-(2-bromoethyl)benzene, 4-Chloro-1-(2-bromoethyl)benzene
About This Item
Fórmula linear:
ClC6H4CH2CH2Br
Número CAS:
Peso molecular:
219.51
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.5715 (lit.)
pb
76-78 °C/0.3 mmHg (lit.)
densidade
1.5080 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Clc1ccc(CCBr)cc1
InChI
1S/C8H8BrCl/c9-6-5-7-1-3-8(10)4-2-7/h1-4H,5-6H2
chave InChI
YAFMYKFAUNCQPU-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
230.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
> 110 °C - closed cup