Key Documents
653810
Sigma-Aldrich
4-Methylphenethyl bromide
97%
Sinônimo(s):
4-(2-Bromoethyl)toluene, 4-Methyl-1-(2-bromoethyl)benzene
About This Item
Fórmula linear:
CH3C6H4CH2CH2Br
Número CAS:
Peso molecular:
199.09
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.550
pb
100-101 °C/9 mmHg
densidade
1.306 g/mL at 25 °C
grupo funcional
bromo
cadeia de caracteres SMILES
Cc1ccc(CCBr)cc1
InChI
1S/C9H11Br/c1-8-2-4-9(5-3-8)6-7-10/h2-5H,6-7H2,1H3
chave InChI
IAZCKSJRRRXZEY-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
230.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
110 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)