Documentos Principais
692018
Sigma-Aldrich
3-Methylphenethyl bromide
96%
Sinônimo(s):
1-(2-Bromoethyl)-3-methylbenzene, 1-Bromo-2-m-tolylethane
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H11Br
Número CAS:
Peso molecular:
199.09
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
96%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.550
pb
101-103 °C/11 mmHg
densidade
1.307 g/mL at 25 °C
grupo funcional
bromo
cadeia de caracteres SMILES
Cc1cccc(CCBr)c1
InChI
1S/C9H11Br/c1-8-3-2-4-9(7-8)5-6-10/h2-4,7H,5-6H2,1H3
chave InChI
STQJFINZGUXVEX-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
228.9 °F
Ponto de fulgor (°C)
109.4 °C
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)