650811
1-Boc-3-piperidone
97%
Sinônimo(s):
tert-Butyl 3-oxopiperidine-1-carboxylate
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
35-40 °C (lit.)
grupo funcional
ketone
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N1CCCC(=O)C1
InChI
1S/C10H17NO3/c1-10(2,3)14-9(13)11-6-4-5-8(12)7-11/h4-7H2,1-3H3
chave InChI
RIFXIGDBUBXKEI-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
N-Boc-3-piperidinone is useful in stereocontrolled synthesis of chiral compounds.
Atenção
Handle under glove bag/N2.
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?