Documentos Principais
647829
Sigma-Aldrich
PAMAM dendrimer, cystamine core, generation 2.0 solution
20 wt. % in methanol
About This Item
Fórmula linear:
[NH2CH2CH2SSCH2CH2NH2]:(G=2);dendri PAMAM(NH2)16
Peso molecular:
3348.36
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
descrição
amino surface groups
Nível de qualidade
Formulário
liquid
peso molecular
generation 2
Características
core type cystamine core
concentração
20 wt. % in methanol
Nº de grupos de superfície
16
p.e.
64.7 °C
densidade
0.860 g/mL at 25 °C
temperatura de armazenamento
−20°C
Embalagem
unit weight includes solvent
Informações legais
For research use only
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Órgãos-alvo
Eyes
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
49.5 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
9.7 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Huang, B. H., Tomalia, D. A.
Journal of Luminescence, 111, 215-223 (2005)
DeMattei, C. R., Huang, B. H., Tomalia, D. A.
Nano Letters, 4, 771-777 (2004)
Anouk Zaal et al.
Frontiers in immunology, 11, 305-305 (2020-03-13)
Many tumors display alterations in the biosynthetic pathways of glycosylation, resulting in increased expression of specific tumor-associated glycan structures. Expression of these altered glycan structures is associated with metastasis and poor prognosis. Antigen presenting cells can recognize tumor-associated glycan structures