Documentos Principais
412414
Sigma-Aldrich
PAMAM dendrimer, ethylenediamine core, generation 2.5 solution
10 wt. % in methanol
Sinônimo(s):
PAMAM-G 2.5
About This Item
Fórmula linear:
[NH2(CH2)2NH2]:(G=2.5);dendri PAMAM(NHCH2CH2COONa)32
Número CAS:
Peso molecular:
6265.60
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
descrição
sodium carboxylate surface groups
Nível de qualidade
Formulário
solution
peso molecular
generation 2.5
Características
core type ethylenediamine core (2-carbon core)
concentração
10 wt. % in methanol
Nº de grupos de superfície
32
índice de refração
n20/D 1.366
p.e.
65 °C
densidade
0.86 g/mL at 25 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
forma física
Contains 32 surface carboxylate groups
Informações legais
Manufactured by Dendritech®, Inc.
Dendritech is a registered trademark of Dendritech, Inc.
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Órgãos-alvo
Eyes
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
51.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
11 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Global Trade Item Number
SKUGTIN
412414-2.5G4061837697005
412414-50G
412414-10G4061837696992
412414-1G
412414-5G