412422
PAMAM dendrimer, ethylenediamine core, generation 3.0 solution
20 wt. % in methanol
Sinônimo(s):
Starburst PAMAM-G 3
About This Item
Produtos recomendados
descrição
amino surface groups
Nível de qualidade
forma
liquid
peso molecular
generation 3.0
Características
core type ethylenediamine core (2-carbon core)
concentração
20 wt. % in methanol
Nº de grupos de superfície
32
índice de refração
n20/D 1.367
pb
64.7 °C
densidade
0.863 g/mL at 25 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Aplicação
forma física
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Órgãos-alvo
Eyes,Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
51.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
11 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Environmental concerns are driving the replacement of volatile organic solvents by water and aqueous mixtures. This change often creates challenges because many organic molecules show low water solubility.