Documentos Principais
536717
Sigma-Aldrich
PAMAM dendrimer, ethylenediamine core, generation 6.0 solution
5 wt. % in methanol
Sinônimo(s):
Poly(amidoamine)
About This Item
Fórmula linear:
[NH2(CH2)2NH2]:(G=6);dendri PAMAM(NH2)256
Número CAS:
Peso molecular:
58046.11
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
descrição
amino surface groups
Nível de qualidade
Formulário
liquid
peso molecular
generation 6.0
Características
core type ethylenediamine core (2-carbon core)
concentração
5 wt. % in methanol
Nº de grupos de superfície
256
densidade
0.806 g/mL at 25 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
forma física
Contains 256 surface primary amino groups.
Informações legais
Manufactured by Dendritech®, Inc.
Dendritech is a registered trademark of Dendritech, Inc.
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Órgãos-alvo
Eyes
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
51.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
11 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
Environmental concerns are driving the replacement of volatile organic solvents by water and aqueous mixtures. This change often creates challenges because many organic molecules show low water solubility.