Documentos Principais
526142
Sigma-Aldrich
PAMAM dendrimer, ethylenediamine core, generation 0
About This Item
Fórmula linear:
[-CH2N(CH2CH2COONa)2]2
Número CAS:
Peso molecular:
436.28
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
descrição
sodium carboxylate surface groups
Nível de qualidade
Formulário
powder
peso molecular
generation 0
Características
core type ethylenediamine core (2-carbon core)
Nº de grupos de superfície
4
pf
>350 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[O-]C(=O)CCN(CCN(CCC([O-])=O)CCC([O-])=O)CCC([O-])=O
InChI
1S/C14H24N2O8.4Na/c17-11(18)1-5-15(6-2-12(19)20)9-10-16(7-3-13(21)22)8-4-14(23)24;;;;/h1-10H2,(H,17,18)(H,19,20)(H,21,22)(H,23,24);;;;/q;4*+1/p-4
chave InChI
CJVPOGPEEJPBFT-UHFFFAOYSA-J
forma física
Contains 4 surface carboxylate groups
Informações legais
Manufactured by Dendritech®, Inc.
Dendritech is a registered trademark of Dendritech, Inc.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)