Documentos Principais
412376
Sigma-Aldrich
PAMAM dendrimer, ethylenediamine core, generation 0.5 solution
20 wt. % in methanol
About This Item
Fórmula linear:
[NH2(CH2)2NH2]:(G=0.5);dendri PAMAM(NHCH2CH2COONa)8
Peso molecular:
1269.04
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
descrição
sodium carboxylate surface groups
Formulário
liquid
peso molecular
generation 0.5
Características
core type ethylenediamine core (2-carbon core)
concentração
20 wt. % in methanol
Nº de grupos de superfície
8
índice de refração
n20/D 1.368
p.e.
65 °C
densidade
0.86 g/mL at 25 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[O-]C(=O)CCN(CCNC(=O)CCN(CCN(CCC(=O)NCCN(CCC([O-])=O)CCC([O-])=O)CCC(=O)NCCN(CCC([O-])=O)CCC([O-])=O)CCC(=O)NCCN(CCC([O-])=O)CCC([O-])=O)CCC([O-])=O
InChI
1S/C46H80N10O20.8Na/c57-35(47-13-29-51(21-5-39(61)62)22-6-40(63)64)1-17-55(18-2-36(58)48-14-30-52(23-7-41(65)66)24-8-42(67)68)33-34-56(19-3-37(59)49-15-31-53(25-9-43(69)70)26-10-44(71)72)20-4-38(60)50-16-32-54(27-11-45(73)74)28-12-46(75)76;;;;;;;;/h1-34H2,(H,47,57)(H,48,58)(H,49,59)(H,50,60)(H,61,62)(H,63,64)(H,65,66)(H,67,68)(H,69,70)(H,71,72)(H,73,74)(H,75,76);;;;;;;;/q;8*+1/p-8
chave InChI
HLBBXYHSZWSLRS-UHFFFAOYSA-F
forma física
Contains 8 surface carboxylate groups
Informações legais
Manufactured by Dendritech®, Inc.
Dendritech is a registered trademark of Dendritech, Inc.
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Órgãos-alvo
Eyes
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
49.5 °F
Ponto de fulgor (°C)
9.7 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)