Documentos Principais
635871
Sigma-Aldrich
PAMAM-succinamic acid dendrimer, 1,4-diaminobutane core, generation 4 solution
10 wt. % in H2O
Sinônimo(s):
PAMAM-G4-COOH
About This Item
Fórmula linear:
[NH2(CH2)4NH2]:(G=4);dendri PAMAM(NHCOCH2CH2COOH)64
Peso molecular:
20646.87
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
descrição
succinamic acid surface groups
Formulário
solution
peso molecular
generation 4
Características
core type 1,4-diaminobutane core (4-carbon core)
concentração
10 wt. % in H2O
Nº de grupos de superfície
64
temperatura de armazenamento
−20°C
Características e benefícios
Contains 64 surface succinamic acid groups.
Unlike the cationic amine surface functionalized dendrimers, succinamic acid functional dendrimers offer the researcher anionic surface groups, typical carboxylic acid reactivity and the potential to make carboxylate salts for a variety of reaction capabilities.
Embalagem
unit weight includes solvent
Informações legais
Licensed for research use only.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)