Key Documents
536784
Sigma-Aldrich
PAMAM dendrimer, ethylenediamine core, generation 5.5 solution
5 wt. % in methanol
About This Item
Fórmula linear:
[NH2(CH2)2NH2]:(G=5.5);dendri PAMAM(NHCH2CH2COONa)256
Número CAS:
Peso molecular:
52900.21
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
descrição
sodium carboxylate surface groups
forma
liquid
peso molecular
generation 5.5
Características
core type ethylenediamine core (2-carbon core)
concentração
5 wt. % in methanol
Nº de grupos de superfície
256
índice de refração
n20/D 1.337
densidade
0.8 g/mL at 25 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
forma física
Contains 256 surface carboxylate groups.
Informações legais
Manufactured by Dendritech®, Inc.
Dendritech is a registered trademark of Dendritech, Inc.
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Órgãos-alvo
Eyes
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
51.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
11 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Maria Dąbkowska et al.
Journal of nanobiotechnology, 18(1), 120-120 (2020-09-02)
Brain-derived neurotrophic factor (BDNF) is essential for the development and function of human neurons, therefore it is a promising target for neurodegenerative disorders treatment. Here, we studied BDNF-based electrostatic complex with dendrimer nanoparticles encapsulated in polyethylene glycol (PEG) in neurotoxin-treated