536725
PAMAM dendrimer, ethylenediamine core, generation 7.0 solution
5 wt. % in methanol
About This Item
Produtos recomendados
descrição
amino surface groups
Formulário
liquid
peso molecular
generation 7.0
Características
core type ethylenediamine core (2-carbon core)
concentração
5 wt. % in methanol
Nº de grupos de superfície
512
índice de refração
n20/D 1.341
densidade
0.8 g/mL at 25 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
Aplicação
- Development of Crystalline Cu(2)S Nanowires via a Direct Synthesis Process and Its Potential Applications.: This research explores the synthesis of crystalline Cu(2)S nanowires, highlighting their potential applications in nanotechnology, possibly including energy storage, solar cells, and photocatalytic systems. The study focuses on direct synthesis methods that could pave the way for new uses in high-efficiency energy solutions and other advanced material applications (Chen et al., 2020).
forma física
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Órgãos-alvo
Eyes,Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
49.5 °F
Ponto de fulgor (°C)
9.7 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Environmental concerns are driving the replacement of volatile organic solvents by water and aqueous mixtures. This change often creates challenges because many organic molecules show low water solubility.