536830
PAMAM-OH dendrimer, generation 7 solution
5 wt. % in methanol
About This Item
Fórmula linear:
[NH2(CH2)4NH2]:(G=7);dendri PAMAM(NHCH2CH2OH)512
Peso molecular:
116992.91
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
Produtos recomendados
descrição
amidoethanol surface groups
Formulário
liquid
peso molecular
generation 7
Características
core type ethylenediamine core (2-carbon core)
concentração
5 wt. % in methanol
Nº de grupos de superfície
512
índice de refração
n20/D 1.337
densidade
0.797 g/mL at 25 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
forma física
Contains 256 surface hydroxyl groups.
Informações legais
Manufactured by Dendritech, Inc.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
49.5 °F
Ponto de fulgor (°C)
9.7 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?